Tisk…
Strontium bromide, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN3340-250G IN3340-50G
APOSIN3340-250GEA 14290 CZK
APOSIN3340-250G APOSIN3340-50G
Strontium bromide, anhydrous 99,9%
Strontium bromide
Vzorec: Br₂Sr
MW: 247.43
Bod varu: 2146
Bod tání: 643 °C
Hustota: 4.216 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049548
CAS číslo: 10476-81-0
Merck Index: 13,08917