Tisk…
Jodistan sodný 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN3306-100G IN3306-1KG IN3306-500G
APOSIN3306-100GEA 1450 CZK
APOSIN3306-100G APOSIN3306-1KG APOSIN3306-500G
Jodistan sodný 99%
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Hustota: 4,174 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003534
CAS číslo: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1+8,I