Tisk…
Wolframan sodný dihydrát 98-101% ACS
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
IN3275-100G
APOSIN3275-100GEA 2070 CZK
APOSIN3275-100G
Wolframan sodný dihydrát 98-101% ACS
Wolframan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329,85 g/mol
Bod tání: 698 °C
Hustota: 3,23…3.25 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149190
CAS číslo: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4