Tisk…
Jodid sodný, anhydrous 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
IN3263-100G IN3263-1KG IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA 1450 CZK
APOSIN3263-100G APOSIN3263-1KG APOSIN3263-250G
Jodid sodný, anhydrous 99+%
Jodid sodný
Vzorec: NaI
MW: 149,89 g/mol
Bod varu: 1304 °C
Bod tání: 661 °C
Hustota: 3,67 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III