Tisk…
Bromid sodný, anhydrous 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN3259-25G IN3259-5G
APOSIN3259-25GEA 0 CZK
APOSIN3259-25G APOSIN3259-5G
Bromid sodný, anhydrous 99.999%
Bromid sodný
Vzorec: NaBr
Bod varu: 1390 °C
Bod tání: 755 °C
Hustota: 3,21 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003475
CAS číslo: 7647-15-6