Tisk…
Dusičnan stříbrný 99.9+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
IN3235-100G IN3235-25G
APOSIN3235-100GEA 5790 CZK
APOSIN3235-100G APOSIN3235-25G
Dusičnan stříbrný 99.9+%
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
Hustota: 4,352 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II