Tisk…
křemík 99,9%, powder –100 mesh
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3181-100G IN3181-500G
APOSIN3181-100GEA 2480 CZK
APOSIN3181-100G APOSIN3181-500G
křemík 99,9%, powder –100 mesh
křemík
Vzorec: Si
Bod varu: 2600 °C
Bod tání: 1420 °C
Hustota: 2,329 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III