Tisk…
Oxid seleničitý 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN3175-100G IN3175-500G
APOSIN3175-100GEA 8700 CZK
APOSIN3175-100G APOSIN3175-500G
Oxid seleničitý 99,9%
Oxid seleničitý
Vzorec: SeO₂
Bod tání: 340…350 °C (subl.)
Hustota: 3,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003562
CAS číslo: 7446-08-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III