Oxid skanditý 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3148-1G
IN3148-5G
IN3148-25G
APOSIN3148-1GEA
3310
CZK
APOSIN3148-1G
APOSIN3148-5G
APOSIN3148-25G
Oxid skanditý 99.99%
Oxid skanditý
Vzorec:
O₃Sc₂ Bod tání: 2485 °C Hustota: 3,864 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011223 CAS číslo: 12060-08-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...