Tisk…
Oxid skanditý 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3145-1G IN3145-5G
APOSIN3145-1GEA 2200 CZK
APOSIN3145-1G APOSIN3145-5G
Oxid skanditý 99,9%
Oxid skanditý
Vzorec: O₃Sc₂
MW: 137.91
Bod tání: 1000
Hustota: 3.864 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011223
CAS číslo: 12060-08-1
Merck Index: 14,08392