Scandium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN3133-1G
IN3133-5G
APOSIN3133-1GEA
8900
CZK
APOSIN3133-1G
APOSIN3133-5G
Scandium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Scandium(III) chloride
Vzorec:
Cl₃Sc Bod tání: 960 °C Hustota: 2,39 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011221 CAS číslo: 10361-84-9 EINECS: 233-799-1 |