Tisk…
Scandium(III) chloride hexahydrate 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3130-1G IN3130-5G
APOSIN3130-1GEA 6620 CZK
APOSIN3130-1G APOSIN3130-5G
Scandium(III) chloride hexahydrate 99.99%
Scandium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Sc·6H₂O
MW: 259.41
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149852
CAS číslo: 20662-14-0