Tisk…
Dusičnan samaritý hexahydrát 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
IN3091-100G IN3091-25G
APOSIN3091-100GEA 9100 CZK
APOSIN3091-100G APOSIN3091-25G
Dusičnan samaritý hexahydrát 99,9%
Dusičnan samaritý hexahydrát
Vzorec: N₃O₉Sm·6H₂O
MW: 444.47
Bod tání: 78 °C
Hustota: 2.375 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149857
CAS číslo: 13759-83-6