Tisk…
Ruthenium(IV) oxide 99.5+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
IN3064-1G IN3064-5G
APOSIN3064-1GEA 3540 CZK
APOSIN3064-1G APOSIN3064-5G
Ruthenium(IV) oxide 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Vzorec: O₂Ru
MW: 133.07
Bod tání: 1200 °C (subl.)
Hustota: 6.97 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074857
CAS číslo: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II