Tisk…
Ruthenium 99,95%, powder –200 mesh
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3055-10G IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA 36370 CZK
APOSIN3055-10G APOSIN3055-2G
Ruthenium 99,95%, powder –200 mesh
Ruthenium
Vzorec: Ru
Bod varu: 4900 °C
Bod tání: 2500 °C
Hustota: 12,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011207
CAS číslo: 7440-18-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III