Tisk…
Rubidium bromide 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN3013-25G IN3013-5G IN3013-100G
APOSIN3013-25GEA 7340 CZK
APOSIN3013-25G APOSIN3013-5G APOSIN3013-100G
Rubidium bromide 99,9%
Rubidium bromide
Vzorec: BrRb
Bod tání: 693 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011186
CAS číslo: 7789-39-1