Tisk…
Rhenium 99.999%, powder –22 mesh
Dodavatel: Apollo Scientific
IN2992-1G IN2992-5G
APOSIN2992-1GEA 4100 CZK
APOSIN2992-1G APOSIN2992-5G
Rhenium 99.999%, powder –22 mesh
Rhenium
Vzorec: Re
Bod varu: 5900 °C
Bod tání: 3180 °C
Hustota: 21,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011195
CAS číslo: 7440-15-5