Tisk…
Praseodymium(III,IV) oxide 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN2980-250G IN2980-50G
APOSIN2980-250GEA 7670 CZK
APOSIN2980-250G APOSIN2980-50G
Praseodymium(III,IV) oxide 99,9%
Praseodymium(III,IV) oxide
Vzorec: O₁₁Pr₆
Bod varu: 4200 °C
Bod tání: 2500 °C
Hustota: 7,07 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011178
CAS číslo: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9