Tisk…
Praseodymium trichloride, anhydrous
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 3910 CZK
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Praseodymium trichloride, anhydrous
Praseodymium trichloride
Vzorec: Cl₃Pr
MW: 247.27
Bod varu: 1700 °C
Bod tání: 786 °C
Hustota: 4.02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011176
CAS číslo: 10361-79-2
Merck Index: 13,07709