Tisk…
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN2965-250G IN2965-50G
APOSIN2965-250GEA 6220 CZK
APOSIN2965-250G APOSIN2965-50G
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Praseodymium(III) chloride heptahydrate
Bod tání: 115 °C
Hustota: 2.25 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149829
CAS číslo: 10025-90-8