Tisk…
Potassium sulphite 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
IN2949-1KG IN2949-2.5KG IN2949-250G
APOSIN2949-1KGEA 5290 CZK
APOSIN2949-1KG APOSIN2949-2.5KG APOSIN2949-250G
Potassium sulphite 90%
Potassium sulphite
Vzorec: K₂SO₃
Bod tání: >590 °C
Hustota: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011387
CAS číslo: 10117-38-1
EINECS: 233-321-1