Tisk…
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium tetraborate tetrahydrate
IN2943-2KG IN2943-500G
APOSIN2943-2KGEA 0 CZK
APOSIN2943-2KG APOSIN2943-500G
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát 99%
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát
Vzorec: B₄K₂O₇·4H₂O
MW: 305.49
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149924
CAS číslo: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5