Tisk…
Jodid draselný
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 5200 CZK
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
Jodid draselný
Jodid draselný
Vzorec: Kl
MW: 166
Bod varu: 1330 °C
Bod tání: 681 °C
Hustota: 3.13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011405
CAS číslo: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727