Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN2904-1KG IN2904-5KG
APOSIN2904-1KGEA 5200 CZK
APOSIN2904-1KG APOSIN2904-5KG
Dihydrogenfosforečnan draselný 99,9%
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Bod tání: 252…253 °C
Hustota: 2,338 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4