Tisk…
Bromid draselný 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN2891-100G IN2891-25G
APOSIN2891-100GEA 0 CZK
APOSIN2891-100G APOSIN2891-25G
Bromid draselný 99,9%
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Bod varu: 1435 °C
Bod tání: 734 °C
Hustota: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3