Tisk…
Oxid fosforečný 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
IN2857-2.5KG IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA 5030 CZK
APOSIN2857-2.5KG APOSIN2857-500G
Oxid fosforečný 98%
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
MW: 141.94
Bod tání: 340 °C (subl.)
Hustota: 2.39 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011440
CAS číslo: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441