Kyselina jodistá 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
IN2845-5G
IN2845-50G
APOSIN2845-5GEA
1240
CZK
APOSIN2845-5G
APOSIN2845-50G
Kyselina jodistá 99+%
Kyselina jodistá
Vzorec:
H₅IO₆ MW: 227,94 g/mol Bod varu: 140 °C Bod tání: 122…130 °C Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011344 CAS číslo: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1+8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...