Tisk…
Bromid fosforitý 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2839-100G IN2839-500G
APOSIN2839-100GEA 4670 CZK
APOSIN2839-100G APOSIN2839-500G
Bromid fosforitý 99%
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
Bod varu: 175 °C
Bod tání: –40 °C
Hustota: 2,852 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011436
CAS číslo: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II