Tisk…
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
IN2823-1G IN2823-25G IN2823-5G
APOSIN2823-1GEA 910 CZK
APOSIN2823-1G APOSIN2823-25G APOSIN2823-5G
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Vzorec: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
MW: 915,72 g/mol
Bod tání: 152…155 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013310
CAS číslo: 51364-51-3
EINECS: 479-280-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III