Oxid niobičný 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN2773-100G
IN2773-500G
APOSIN2773-100GEA
7870
CZK
APOSIN2773-100G
APOSIN2773-500G
Oxid niobičný 99.99%
Oxid niobičný
Vzorec:
Nb₂O₅ Bod tání: 1485 °C Hustota: 4,47 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011128 CAS číslo: 1313-96-8 |