Niobium(V) chloride 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Niobium pentachloride
IN2743-100G
IN2743-25G
APOSIN2743-100GEA
13660
CZK
APOSIN2743-100G
APOSIN2743-25G
Niobium(V) chloride 99,9%
Niobium(V) chloride
Vzorec:
Cl₅Nb Bod varu: 254 °C Hustota: 2,75 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011127 CAS číslo: 10026-12-7 UN: 3260 ADR: 8,III |