Tisk…
Niob 99,8%, powder –60 mesh
Dodavatel: Apollo Scientific
IN2731-100G IN2731-25G
APOSIN2731-100GEA 0 CZK
APOSIN2731-100G APOSIN2731-25G
Niob 99,8%, powder –60 mesh
Niobium
Vzorec: Nb
MW: 92.91
Bod varu: 4742 °C
Bod tání: 2468 °C
Hustota: 8.57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011126
CAS číslo: 7440-03-1