Oxid nikelnatý 99.99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Oxid niklu, Bunsenit
IN2704-100G
IN2704-50G
APOSIN2704-100GEA
8070
CZK
APOSIN2704-100G
APOSIN2704-50G
Oxid nikelnatý 99.99+%
Oxid nikelnatý
Vzorec:
NiO MW: 74.69 Bod tání: 1900 °C Hustota: 6.67 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011145 CAS číslo: 1313-99-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...