Tisk…
Oxid nikelnatý 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Oxid niklu, Bunsenit
IN2701-100G IN2701-500G
APOSIN2701-100GEA 3740 CZK
APOSIN2701-100G APOSIN2701-500G
Oxid nikelnatý 99%
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
Bod tání: 1984 °C
Hustota: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011145
CAS číslo: 1313-99-1