Tisk…
Dusičnan nikelnatý hexahydrát 99.995%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN2698-250G IN2698-50G
APOSIN2698-250GEA 8270 CZK
APOSIN2698-250G APOSIN2698-50G
Dusičnan nikelnatý hexahydrát 99.995%
Dusičnan nikelnatý hexahydrát
Vzorec: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290.79
Bod varu: 137 °C
Bod tání: 56.7 °C
Hustota: 2.05 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149805
CAS číslo: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596