Tisk…
Chlorid nikelnatý hexahydrát 99,95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nickel dichloride hexahydrate
IN2683-1KG IN2683-250G
APOSIN2683-1KGEA 9720 CZK
APOSIN2683-1KG APOSIN2683-250G
Chlorid nikelnatý hexahydrát 99,95%
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69
Bod tání: 140
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149809
CAS číslo: 7791-20-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529