Bromid nikelnatý, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
IN2674-250G
IN2674-50G
APOSIN2674-250GEA
17160
CZK
APOSIN2674-250G
APOSIN2674-50G
Bromid nikelnatý, anhydrous 99%
Bromid nikelnatý
Vzorec:
Br₂Ni Bod tání: 963 °C Hustota: 5,098 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011141 CAS číslo: 13462-88-9 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |