Tisk…
Oxid neodymitý 99.999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
IN2656-100G IN2656-10G
APOSIN2656-100GEA 18780 CZK
APOSIN2656-100G APOSIN2656-10G
Oxid neodymitý 99.999%
Oxid neodymitý
Vzorec: Nd₂O₃
MW: 336.48
Bod varu: 3760 °C
Bod tání: 2272 °C
Hustota: 7.24 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011134
CAS číslo: 1313-97-9
Merck Index: 14,06450