Tisk…
Oxid neodymitý 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
IN2650-250G IN2650-50G
APOSIN2650-250GEA 5790 CZK
APOSIN2650-250G APOSIN2650-50G
Oxid neodymitý 99,9%
Oxid neodymitý
Vzorec: Nd₂O₃
MW: 336.48
Bod varu: 3760 °C
Bod tání: 2272 °C
Hustota: 7.24 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011134
CAS číslo: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,06450