Chlorid neodymitý hexahydrát 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN2632-100G
IN2632-50G
APOSIN2632-100GEA
7050
CZK
APOSIN2632-100G
APOSIN2632-50G
Chlorid neodymitý hexahydrát 99,9%
Chlorid neodymitý hexahydrát
Vzorec:
Cl₃Nd·6H₂O Bod tání: 124 °C Hustota: 2,282 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149801 CAS číslo: 13477-89-9 |