Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN2623-50G
IN2623-250G
APOSIN2623-50GEA
3110
CZK
APOSIN2623-50G
APOSIN2623-250G
Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Neodymium(III) acetate hydrate
Vzorec:
C₆H₁₁NdO₇ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150120 CAS číslo: 334869-71-5 EINECS: 228-244-5 |