Tisk…

Neodymium 99,9%, powder –40 mesh

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

IN2620-10G IN2620-50G
APOSIN2620-10GEA 17790 CZK
APOSIN2620-10G APOSIN2620-50G
Neodymium 99,9%, powder –40 mesh
Neodymium
Vzorec: Nd
Bod varu: 3074 °C
Bod tání: 1021 °C
Hustota: 7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011130
CAS číslo: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR