Chlorid manganatý tetrahydrát 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN2521-100G
IN2521-500G
APOSIN2521-100GEA
1960
CZK
APOSIN2521-100G
APOSIN2521-500G
Chlorid manganatý tetrahydrát 99%
Chlorid manganatý tetrahydrát
Vzorec:
MnCl₂·4H₂O Bod varu: 106 °C Bod tání: 58 °C Hustota: 2,01 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149792 CAS číslo: 13446-34-9 |