Oxid hořečnatý 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Magnesia usta
IN2467-100G
IN2467-25G
APOSIN2467-100GEA
27050
CZK
APOSIN2467-100G
APOSIN2467-25G
Oxid hořečnatý 99.99%
Oxid hořečnatý
Vzorec:
MgO MW: 40.3 Bod varu: 3600 °C Bod tání: 2800 °C Hustota: 3.58 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS číslo: 1309-48-4 Merck Index: 13,05700 |