Tisk…
Síran hořečnatý 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
IN2448-1KG IN2448-500G
APOSIN2448-1KGEA 705 CZK
APOSIN2448-1KG APOSIN2448-500G
Síran hořečnatý 98%
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
MW: 120.37
Bod tání: 1124 °C (rozkl.)
Hustota: 2.66 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
EINECS: 231-296-2
Merck Index: 12,05731