Tisk…
Chlorid lithný, anhydrous 99,95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN2326-100G IN2326-25G IN2326-250G
APOSIN2326-100GEA 7440 CZK
APOSIN2326-100G APOSIN2326-25G APOSIN2326-250G
Chlorid lithný, anhydrous 99,95%
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Bod varu: 1325…1360 °C
Bod tání: 605 °C
Hustota: 2,068 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8