Tisk…
Chlorid lithný, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN2323-1KG IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA 23970 CZK
APOSIN2323-1KG APOSIN2323-250G
Chlorid lithný, anhydrous 99,9%
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Bod varu: 1325…1360 °C
Bod tání: 605 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3