Tisk…
Bromid lithný 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN2314-100G IN2314-500G
APOSIN2314-100GEA 1240 CZK
APOSIN2314-100G APOSIN2314-500G
Bromid lithný 99%
Bromid lithný
Vzorec: LiBr
Bod varu: 1265 °C
Bod tání: 550 °C
Hustota: 3,46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011077
CAS číslo: 7550-35-8