Tisk…
Iron(II) trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN20952-5G IN20952-25G
APOSIN20952-5GEA 1330 CZK
APOSIN20952-5G APOSIN20952-25G
Iron(II) trifluoromethanesulphonate
Iron(II) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂F₆FeO₆S₂
MW: 353,99 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460524
CAS číslo: 59163-91-6
UN: 3260
ADR: 8,II