Tisk…
Sulfid železnatý 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN2092-25G IN2092-5G
APOSIN2092-25GEA 10520 CZK
APOSIN2092-25G APOSIN2092-5G
Sulfid železnatý 99.99%
Sulfid železnatý
Vzorec: FeS
Bod tání: 1195 °C
Hustota: 4,74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011013
CAS číslo: 1317-37-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III